Learn More
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium(0), 99,8 % (base des métaux), Pd 9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) |
Point de fusion | 100°C to 105°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (metals basis), Pd 9% min. |
Quantité | 2 g |
Beilstein | 6704828 |
Sensibilité | Air sensitive |
Synonyme | tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform |
Nom IUPAC | Palladium;triphénylphosphane |
Poids de la formule | 1155.57 |