Learn More
Tétrahydrothiopyran-4-carbonitrile 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 127.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |