Learn More
Tétrahydrothiophén-3-one, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 11985781
Click to view available options
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrothiophen-3-one
CAS 1003-04-9
Densité 1.1990g/mL
Point d’ébullition 174°C to 175°C
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule moléculaire C4H6OS
Numéro MDL MFCD00005412
Quantité 5g
Gravité spécifique 1.199
Synonyme tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
Clé InChI DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSC1
Nom IUPAC thiolan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 102.15
CID PubChem 61252
Poids de la formule 102.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrothiophen-3-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.