Learn More
Chlorure de tétrahydropyran-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10097649
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 338453-21-7
Formule moléculaire C5H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.64
Clé InChI QQSBPTQNEOJFBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-sulfonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride, tetrahydro, tetrahydropyran-4-sulfonylchloride, tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride,tetrahydro, n-5-bromo-2-methoxybenzyl cyclohexanamine hydrobromide
CID PubChem 22637030
Nom IUPAC Chlorure d’oxane-4-sulfonyl
SMILES C1COCCC1S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 36.0°C to 40.0°C
Couleur Brun à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 184.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.