Learn More
Tétrahydrofurane, UV, > 99,7 % min, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11358137
Tétrahydrofurane, UV, > 99,7 % min, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358137
250 mL
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Code produit. 11358137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 022904.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion °C to 108°C
Note relative au nom Unstable
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.889 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 66°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Tension de vapeur 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2533709 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog Number022904.K2,022904.K4,022904.AK,022904.K7,022904.M1,022904.0F
Numéro de lotP14L723 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
Numéro de lotP14L724 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
Numéro de lot62400323 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/02/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
Numéro de lotM30L703 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog Number022904.K2,022904.AK,022904.K7,022904.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran, UV, HPLC Grade, 99.7+% min, unstab.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran
Nom du produit
Tétrahydrofurane, UV, > 99,7 % min, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals >