Learn More
Tétrahydrofurane, qualité spectrophotométrique, > 99,7 %, ChemSeal, Thermo Scientific Chemicals
45.33€ - 402.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00005356 |
Clé InChI | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
CID PubChem | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
Nom IUPAC | oxolane |
SMILES | C1CCOC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041819.AK |
250 mL |
45.33€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041819.K2 |
1 L |
129.65€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11324777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041819.M1 |
4 x 1 L |
402.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolane |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Spécification
Tetrahydrofuran | |
Unstable | |
Incolore | |
0.889 g/cm3 at 20°C | |
-17°C (1°F) | |
Liquide | |
>99.7% | |
MFCD00005356 | |
102391 | |
Miscible with water. | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
Spectrophotométrique |
°C to 108°C | |
109-99-9 | |
Colorless liquid | |
66°C | |
Ether-like | |
1.407 | |
C4H8O | |
200 hPa (150mm Hg) at 20°C | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
8028 | |
72.11 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H225-H302-H319-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LU5950000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only