Learn More
Tétrahydrofurane (séquençage), Fisher BioReagents Code produit.: 10091303
Tétrahydrofurane (séquençage), Fisher BioReagents
Code produit. 10091303
1 L, Verre ambré, EcoSafPak™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Verre ambré, EcoSafPak™
Code produit. 10091303
Marque: Fisher BioReagents BP11401
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le tétrahydrofurane est couramment utilisé dans les procédures de séquençage.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Point de fusion -108.4°C
Absorbance 0.10 AU max. at 254nm, 0.30 AU max. at 230nm, 0.60 AU max. at 215nm, 1.00 AU max. at 210nm
CAS 109-99-9
Couleur Incolore
Densité 0.880g/cm³
Point d’ébullition 66°C
Quantité 1 L
Conditionnement Verre ambré, EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Résidus après évaporation 5ppm max.
Formule moléculaire C4H8O
Numéro MDL MFCD00005356
Tension de vapeur 200mbar at 20°C
Viscosité 0.55 cP at 20°C
Eau 0.02% max.
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nom IUPAC oxolane
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Séquençage
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydrofurane (séquençage), Fisher BioReagents >