Learn More
Tétrahydrofurane, pour HPLC, non stabilisé, Fisher Chemical™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8015159 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10264350
Marque: Fisher Chemical T/0706/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
C4H8O, numéro CAS-109-99-9, oxyde de butylène, tétraidrofurano, 1,4-époxybutane, furanidine, oxacycyclopentane, tétrahydrofuranne, hydrofurane, furane, tétrahydro, tétrahydrofurane, oxyde de tétraméthylène, 2,5 L, 66°C, CHEBI:26911, incolore, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108,4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
pH 7 to 8
Point de fusion -108.4°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 66°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 200mbar at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Poids de la formule 72.11g/mol