Learn More
Tétrahydrofurane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT 0,025 %, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073604
39.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
109-99-9
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
C4H8O, numéro CAS-109-99-9, oxacycyclopentane, tétrahydrofurane, 1,4-époxybutane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, tétrahydrofurane, tétrahydrofurane, furanidine, oxyde de tétraméthylène, 2,5 L, 66°C, CHEBI:26911, incolore, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108,4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 7 to 8
Point de fusion -108.4°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 66°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 200mbar at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Poids de la formule 72.11g/mol