Learn More
Tétrahydrofurane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT 0,025 %, Fisher Chemical Code produit.: 10529960
Tétrahydrofurane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT 0,025 %, Fisher Chemical
Code produit. 10529960
5 l, Boîte métallique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
5 l
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10529960
Marque: Fisher Chemical T/0700/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
C4H8O, numéro CAS-109-99-9, oxacycyclopentane, tétrahydrofurane, 1,4-époxybutane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, tétrahydrofurane, tétrahydrofurane, furanidine, oxyde de tétraméthylène, 2,5 L, 66°C, CHEBI:26911, incolore, 72,11 g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108,4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tétrahydrofurane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, oxyde de tétraméthylène, 1,4-époxybutane, tétrahydrofuranne, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI : 26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
pH 7 à 8
Point de fusion -108.4°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 66°C
Quantité 5 l
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 200 mbar à 20°C
Viscosité 0.55 cp à 20°C
Poids de la formule 72.11 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydrofurane, extra pur, SLR, stabilisé avec BHT 0,025 %, Fisher Chemical >