Learn More
Tétrahydrofurane-d8, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11364448
Tétrahydrofurane-d8, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364448
10 de chaque
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 Ea.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11364448
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042348.KV
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tetrahydrofuran-d_8 is a deuterated THF that is used in various synthesis reactions and also used as a precursor for various polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1693-74-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 80.16
Numéro MDL MFCD00044238
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Synonyme tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 80290
Nom IUPAC (²H₈)oxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran-d8
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,985 g/ml
Point d’éclair −17 °C (−1 °F)
Conditionnement Ampoules prélimées
Quantité 10 de chaque
Point de fusion -106°C
Point d’ébullition 66°C
Numéro UN UN2056
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 80.16
Pourcentage de pureté 100%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB0154109 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/01/2023 Catalog Number042348.KV
Numéro de lotC07Z035 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042348.KV
Numéro de lotD09T007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042348.KV
Numéro de lotB07N18 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042348.KV
Numéro de lotK04Q007 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042348.KV
Nom du produit
Tétrahydrofurane-d8, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals >