Learn More
Tétrahydrofurane CHROMASOLV™ Plus, sans inhibiteur, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Code produit.: 15684600
Tétrahydrofurane CHROMASOLV™ Plus, sans inhibiteur, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15684600
2.5 l
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Peut former des peroxydes explosifs.
Code produit. 15684600
Marque: Honeywell-Chromasolv 348652.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Peut former des peroxydes explosifs.
Convient à la HPLC, à la spectrophotométrie, aux tests environnementaux.
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tétrahydrofurane, furane, tétrahydro, oxyde de butylène, hydrofurane, oxyde de tétraméthylène, 1,4-époxybutane, tétrahydrofuranne, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI : 26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Tétrahydrofurane
Point de fusion -108°C
Note relative au nom sans inhibiteur, pour HPLC
Absorbance absorption/300 nm ≤ 0.02
Densité 0.889 g/ml à 25°C
Point d’ébullition 65°C à 67°C
Quantité 2.5 l
Indice de réfraction n20/D 1.407
Formule linéaire C4H8O
Tension de vapeur 143 mmHg (20°C)
Beilstein 102391
Poids de la formule 72.11 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: tetrahydrofuran
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tétrahydrofurane CHROMASOLV™ Plus, sans inhibiteur, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt