Learn More
Tétrahydrofurane, Biograde, 99,8 %, non stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485220
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 11485220
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044505.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Synthèse d’acides nucléiques et de peptides
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108°C
Note relative au nom Unstabilized
Couleur Incolore
Densité 0.889 g/mL
Point d’ébullition 66°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −17°C (1°F)
Odeur Ether-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Numéro UN UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Biograde