Learn More
Tétrahydrofurane, BAKER ANALYZED, HPLC, J.T. Baker™
Code produit. 10461003 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
Code produit. 10461003
Marque: JT Baker 9441.2500
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Tétrahydrofurane, BAKER ANALYZED, HPLC, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108.3°C
Absorbance Max. 1.0 at 230nm, Max. 0.15 at 260nm, Max. 0.08 at 270nm, Max. 0.02 at 310nm
CAS 109-99-9
Couleur Incolore
Densité 0.889g/cm3
Point d’ébullition 65°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 1.8 - 11.8 Vol %
Point d’éclair −20°C
Température d’allumage 321°C
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté For use in High Performance Liquid Chromatography
Résidus après évaporation Max. 3 ppm
Formule moléculaire C4H8O
Formule linéaire OCH2CH2CH2CH2
Numéro MDL MFCD00005356
Tension de vapeur 21.60 kPa
Eau Max. 0.02%
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Informations sur la solubilité Miscible in water
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nom IUPAC oxolane
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Poids de la formule 72.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.