Learn More
Tétrahydrofurane, 99+ %, extra pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3213221
42.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
109-99-9, 128-37-0
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
109-99-9, 128-37-0
C4H8O
72.11
MFCD00005356
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
8028
CHEBI:26911
oxolane
C1CCOC1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108,4°C
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 66.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.88
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, 10
Eau 0.05% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.