Learn More
Tétrahydrofurane, 99,9 %, extra pur, anhydre, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10317270
Tétrahydrofurane, 99,9 %, extra pur, anhydre, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317270
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10317270
Marque: Thermo Scientific Acros 181502500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Tétrahydrofurane, > -99,85 %, C4H8O, numéro CAS-109-99-9, 128-37-0, tétraidrofurano, furanidine, tétrahydrofuranne, oxyde de butylène, tétrahydrofurane, furane, tétrahydro, oxacycyclopentane, hydrofurane, 1,4-époxybutane, oxyde de tétraméthylène, 1 L, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, sans désignation, 0,8800 g/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9, 128-37-0
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Note relative au nom Anhydrous, Stabilized
Densité 0.8800g/mL
Quantité 250 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Beilstein 17, 10
Eau 0.006% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99.85%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0456848 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numéro de lotA0456852 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numéro de lot2523546 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numéro de lot2411902 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
Numéro de lot2405221 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number181500025,181502500,181500250,181500010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydrofurane, 99,9 %, extra pur, anhydre, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals >