Learn More
Tétrahydrofurane, 99,9 %, extra pur, anhydre, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237333
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Tétrahydrofurane, > -99,85 %, C4H8O, numéro CAS-109-99-9, 128-37-0, tétraidrofurano, furanidine, tétrahydrofuranne, oxyde de butylène, tétrahydrofurane, furane, tétrahydro, oxacycyclopentane, hydrofurane, 1,4-époxybutane, oxyde de tétraméthylène, 1 L, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, sans désignation, 0,8800 g/ml
Tétrahydrofurane, >-99,85 %, C4H8O, numéro CAS 109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidine, tétrahydrofuranne, oxyde de butylène, tétrahydrofurane, furane, tétrahydre, oxacyclopentane, hydrofurane, 1,4-époxybutane, oxyde de tétraméthylène, 1 L, 99,9 %, 17, 10, CHEBI:26911, non désigné, 0,8800 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9, 128-37-0
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Note relative au nom Anhydrous, Stabilized
Densité 0.8800g/mL
Quantité 25 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Beilstein 17, 10
Eau 0.006% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté ≥99.85%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.