Learn More
Tétrahydrofurane, 99,6 %, réactif ACS, stabilisé au BHT, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10210853
Tétrahydrofurane, 99,6 %, réactif ACS, stabilisé au BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10210853
5 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10210853
Marque: Thermo Scientific Acros 164240050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-99-9, 128-37-0
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00005356
Clé InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CID PubChem 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nom IUPAC oxolane
SMILES C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydrofuran
Point de fusion -108.4°C
Note relative au nom p.a.
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 66.0°C
Quantité 5 L
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.407
Plage de pourcentage du dosage 99.6%
Gravité spécifique 0.88
Viscosité 0.55 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, 10
Eau 0.03% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99.6%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2405221 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numéro de lot2408923 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numéro de lot2408921 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numéro de lot2411901 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
Numéro de lot2409892 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number164240010,164240025,164240250,10032030,164240050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrahydrofuran
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tétrahydrofurane, 99,6 %, réactif ACS, stabilisé au BHT, Thermo Scientific Chemicals >