Learn More
Tétrahydrofurane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ Code produit.: 16821250
Tétrahydrofurane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Code produit. 16821250
Flacon en verre, 4 x 2.5 L
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
Code produit. 16821250
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BB3444X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la biosynthèse et les applications nécessitant une faible teneur en eau. Contient du BHT, pureté > 99,9 %.
  • Spécifications d’eau ultra-faible
  • Spécifications de faible amine
  • Faibles niveaux de particules
  • Pureté de solvant élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Spécification
pH Neutral
Point de fusion -108°C
Couleur Incolore
Densité 0.89 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 65°C (1013 hPa)
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 1.5% to 12% (V)
Point d’éclair -21°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Gamme de produits Biosyn™
Tension de vapeur 200 hPa (20°C)
Numéro UN UN2056
Viscosité 0.48 mPa.s (20°C)
Pourcentage de pureté >99.9%
Nom du produit
Tétrahydrofurane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato