Learn More
Tétrahydrofurane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ Code produit.: 16811250
Tétrahydrofurane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Code produit. 16811250
Flacon en verre, 2.5 L
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Quantité:
2.5 L
4 x 2.5 L
Code produit. 16811250
Marque: Honeywell Burdick & Jackson BB3442.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la biosynthèse et les applications nécessitant une faible teneur en eau. Contient du BHT, pureté > 99,9 %.
  • Spécifications d’eau ultra-faible
  • Spécifications de faible amine
  • Faibles niveaux de particules
  • Pureté de solvant élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Spécification
pH Neutral
Point de fusion -108°C
Couleur Incolore
Densité 0.89 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 65°C (1013 hPa)
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 1.5% to 12% (V)
Point d’éclair -21°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Gamme de produits Biosyn™
Tension de vapeur 200 hPa (20°C)
Numéro UN UN2056
Viscosité 0.48 mPa.s (20°C)
Pourcentage de pureté >99.9%
Nom du produit
Tétrahydrofurane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >