Learn More
Acide tétrahydro-2H-pyran-4-carboxylique, 97+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 130.14 |
Pourcentage de pureté | 97% |