Learn More
Chlorure de 2H-pyran-4-carbonyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11365876
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 40191-32-0
Formule moléculaire C6H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 148.59
Numéro MDL MFCD06200863
Clé InChI RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyran
CID PubChem 2795505
Nom IUPAC oxane-4-carbonyl chloride
SMILES ClC(=O)C1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 148.59
Pourcentage de pureté 95%