Learn More
Bromure de tétraheptylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetraheptylammonium bromide |
Point de fusion | 89.0°C to 91.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | [CH3(CH2)6]4NBr |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 04, IV, 736 |
Poids de la formule | 490.69 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0446011 | Certificat d’analyse | 02/04/2024 | 218160250,218161000 |
A0458385 | Certificat d’analyse | 11/12/2023 | 218160250,218161000 |
A0432180 | Certificat d’analyse | 10/10/2023 | 218160250,218161000 |
A0396634 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 218160250,218161000 |
A0401557 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 218160250,218161000 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetraheptylammonium bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Bromure de tétraheptylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu