Learn More
Complexe acide tétrafluoroborique-éther diéthylique, 50-55 % p/p avec HBF4, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tetrafluoroboric acid-diethyl ether acts as an effective catalyst used for various carbohydrate protection reactions. It is also used as a catalyst in the preparation of 4-fluoropiperidines by reaction between aldehydes and N-tosyl homoallylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Tetrafluoroboric acid-diethyl ether complex |
Couleur | Incolore à orange |
Densité | 1.19 g/mL |
Point d’éclair | 36°C (97°F) |
Formule linéaire | HBF4·(CH3CH2)2O |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN2920 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,4149 |
Informations sur la solubilité | Reacts in water;Miscible with dichloromethane. |
Show More |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
T12J027 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 018208.AC,018208.AK |
T081015 | Certificat d’analyse | 19/07/2022 | 018208.AC,018208.AK |
H15R034 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 018208.AC,018208.AK |
P03B011 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 018208.AC,018208.AK |
M16F067 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | 018208.AC,018208.AK |