Learn More
Acide tétrafluoroborique, env. 50 % w/w soln. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide tétrafluoroborique est utilisé en conjonction avec diverses méthodes de nettoyage et de traitement de la surface des substrats. Il est également utilisé comme radiotraceur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les acides.
L’acide tétrafluoroborique est utilisé en conjonction avec diverses méthodes de nettoyage et de traitement de la surface des substrats. Il est également utilisé comme radiotraceur.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Notes
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrafluoroboric acid |
Point d’ébullition | 130°C (décomposition) |
Concentration | ≈50 % p/p de sol. aqueuse |
Densité | 1,4 |
Odeur | Âcre |
Quantité | 500 g |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Poids de la formule | 87.81 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈50 % p/p de sol. aqueuse |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: fluoroboric acid, boric acid