Learn More
Éther mono-octylique de tétraéthylèneglycol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15454879
Éther mono-octylique de tétraéthylèneglycol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454879
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15454879
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62496.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif pour la solubilisation des protéines membranaires
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19327-39-0
Formule moléculaire C16H34O5
Poids moléculaire (g/mol) 306.443
Numéro MDL MFCD00043033
Clé InChI FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
CID PubChem 5414
ChEBI CHEBI:41323
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2-octoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthanol
SMILES CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylene glycol monooctyl ether
Couleur Incolore
Densité 0.969
Formule linéaire CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Quantité 5 g
Beilstein 1781226
Poids de la formule 306.44
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ19K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numéro de lotS12J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2023 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numéro de lotT24J036 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2023 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numéro de lotP25I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Numéro de lotU31H011 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberJ62496.03,J62496.14,J62496.06
Nom du produit
Éther mono-octylique de tétraéthylèneglycol, Thermo Scientific Chemicals >