Learn More
Éther mono-octylique de tétraéthylèneglycol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444879
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15444879
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62496.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif pour la solubilisation des protéines membranaires
Reagent for solubilizing membrane proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19327-39-0
Formule moléculaire C16H34O5
Poids moléculaire (g/mol) 306.443
Numéro MDL MFCD00043033
Clé InChI FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6,9,12-tetraoxaeicosan-1-ol, 3,6,9,12-tetraoxaicosan-1-ol, tetraethylene glycol monooctyl ether, hydroxyethyloxy tri ethyloxy octane, tetraethylene glycol monoctyl ether, c8e, octyltetraglycol, octyltetraethyleneoxide, d06pvf, octyl tetraethylene glycol ether
CID PubChem 5414
ChEBI CHEBI:41323
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2-octoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthanol
SMILES CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylene glycol monooctyl ether
Couleur Incolore
Densité 0.969
Formule linéaire CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Quantité 1 g
Beilstein 1781226
Poids de la formule 306.44
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraethylene glycol monooctyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,6,9,12-Tetraoxaeicosan-1-ol