Learn More
Hydroxyde de tétraéthylammonium, 25 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10046010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10046010
Marque: Thermo Scientific Acros 420290250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraethylammonium hydroxide
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 25% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Point d’ébullition 102.0°C
Formule moléculaire C8H21NO
Formule linéaire (C2H5)4NOH
Numéro MDL MFCD00009024
Densité 1.0200g/mL
Synonyme tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nom IUPAC Tétrapropylazane ; hydroxyde
Poids moléculaire (g/mol) 147.26
CID PubChem 6509
Poids de la formule 147.26
Pourcentage de pureté 24 to 26%
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.402
Gravité spécifique 1.02
Quantité 25 g
Forme physique Solution