Learn More
Orthosilicate de tétraéthyle, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
25.93€ - 76.38€
Identifiants chimiques
CAS | 78-10-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20O4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.33 |
Clé InChI | BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate |
CID PubChem | 6517 |
Nom IUPAC | silicate de tétraéthyle |
SMILES | CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10195897
|
Thermo Scientific Acros
420361000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
25.93€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10779228
|
Thermo Scientific Acros
420360010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
76.38€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-10-4 | |
208.33 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
silicate de tétraéthyle |
C8H20O4Si | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
6517 | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC |
Spécification
Tetraethyl orthosilicate | |
-77.0°C | |
166.0°C to 169.0°C | |
Authentique | |
C8H20O4Si | |
1.3820 to 1.3840 | |
15,3903 | |
tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate | |
BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N | |
silicate de tétraéthyle | |
6517 | |
208.33 | |
Liquide |
78-10-4 | |
0.9400g/mL | |
45°C | |
1% max. Ethanol (GC) | |
Si(OC2H5)4 | |
01,334 | |
0.94 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene | |
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC | |
208.33 | |
0.75 mPa.s (20°C) | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-083-8
- Tetraethyl orthosilicate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.