Learn More
Tétraéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Description
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraéthoxysilane est le principal précurseur de la synthèse des zéolites et du dioxyde de silicium, qui est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs. Il est largement utilisé comme agent de réticulation dans les polymères de silicone et dans les préparations d’aérogel.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le 2-propanol.
Remarques
Se dégrade dans l’eau. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Le tétraéthoxysilane est le principal précurseur de la synthèse des zéolites et du dioxyde de silicium, qui est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs. Il est largement utilisé comme agent de réticulation dans les polymères de silicone et dans les préparations d’aérogel.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le 2-propanol.
Remarques
Se dégrade dans l’eau. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Tetraethoxysilane |
Point de fusion | -85°C |
Densité | 0.934 |
Point d’ébullition | 168°C |
Point d’éclair | 46°C (116°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Odeur | Pleasant |
Formule linéaire | (C2H5O)4Si |
Indice de réfraction | 1.383 |
Quantité | 100 mL |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Tetraethoxysilane
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl silicate