Learn More
Tétradécane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10317260 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10317260
Marque: Thermo Scientific Acros 174131000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-59-4
Clé InChI BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
CID PubChem 12389
ChEBI CHEBI:41253
Nom IUPAC Tétradecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetradecane
Point de fusion 5.8°C
Couleur Incolore
Densité 0.7670g/mL
Point d’ébullition 252.0°C to 254.0°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H30
Formule linéaire CH3(CH2)12CH3
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 171
Gravité spécifique 0.767
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 198.39
Poids de la formule 198.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetradecane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.