Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de tétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Le chlorhydrate de tétracycline, numéro CAS 64-75-5, est un antibiotique à large spectre qui cible les bactéries à Gram-négatif et à Gram-positif.
72.66€ - 140.70€
Identifiants chimiques
CAS | 64-75-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C22H25ClN2O8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 480.898 |
Numéro MDL | MFCD00078142 |
Clé InChI | HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N |
CID PubChem | 129628373 |
Nom IUPAC | (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(diméthylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate |
SMILES | CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10695272
|
Thermo Scientific Chemicals
233105000 |
500 mg | Flacon en verre |
72.66€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626784
|
Thermo Scientific Chemicals
233100025 |
2.5 g | Flacon en verre |
140.70€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le chlorhydrate de tétracycline est le sel de chlorhydrate de l’antibiotique tétracycline
- La tétracycline bloque la liaison amino-acyl-ARNt pendant la synthèse des protéines bactériennes
- La tétracycline est un antibiotique naphtacène à large spectre qui inhibe la croissance des bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif
Applications
- La tétracycline peut être utilisée comme agent de sélection dans les cultures cellulaires
- Elle peut également être utilisée pour activer l’expression génétique inductible dans les cellules conçues
Identifiants chimiques
64-75-5 | |
480.898 | |
HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(diméthylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate |
C22H25ClN2O8 | |
MFCD00078142 | |
129628373 | |
CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl |
Spécification
Tetracycline hydrochloride | |
Poudre | |
223.0°C | |
− 252.00 | |
C22H25ClN2O8 | |
14, IV, 2625 | |
Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: soluble in ethanol: 5g/L, insoluble in ether, hydrocarbons and acetone | |
CC1(C2CC3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O.Cl | |
480.898 | |
480.9 |
Tetracycline Hydrochloride | |
64-75-5 | |
Authentique | |
Jaune | |
MFCD00078142 | |
15, 9341 | |
HTXDZWDXSWLLLW-FMZCEJRJSA-N | |
(4S,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(diméthylamino)-3,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate | |
129628373 | |
≥95 (anhydrous and solvent free), 80 wt% (as is, calculated) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible de nuire au fœtus.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
SENSIBLE À LA LUMIÈRE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-593-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QI9100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.