Learn More
WTW™ Cellule de conductivité standard TetraCon™ 325-20
Les cellules de mesure de la conductivité universellement utilisables de WTW constituent une référence en matière de mesure de la conductivité. Leur technologie à 4 électrodes les rend insensibles à la pollution, non influencées par les effets de polarisation et donc précis et fiables dans toutes les conditions.
Marque:  WTW™ 301974
Code produit. 10131631
  • 897.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Cellule conductivité/température 4 anneaux, Tetracon 325 K = 0,475cm-1, connecteur étanche IP67
• Câble 20 m
• Cellule 4 pôles Tetracon 325 usage général
• Usage général en laboratoire et terrain
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K = 0,475cm-1
• Gamme de mesure 1 μS/cm à 2 S/cm (en fonction de l'appareil de mesure)
• Immersion min./max. 40/100mm
• Corps époxy, électrodes carbone
• φ 15 x 120mm
• Les cellules avec câble 6 à 20 m sont
• Cellule 4 pôles Tetracon 325
• Accessoires obligatoires une armature plastique ou métallique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,475 cm-1
Cellule de conductivité standard
Carbone, époxy
TetraCon™ 325-20
Pour les mesures de conductivité à des profondeurs allant jusqu’à 20 m
20 m
4 électrodes, capteur de température, 20 m de longueur de câble et bouchon étanche