Learn More
WTW™ Cellule de conductivité standard TetraCon™ 325-15
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
15 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Cellule conductivité/température 4 anneaux, Tetracon 325 K = 0,475cm-1, connecteur étanche IP67
• Câble 15 m
• Cellule 4 pôles Tetracon 325 usage général
• Usage général en laboratoire et terrain
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K = 0,475cm-1
• Gamme de mesure 1 μS/cm à 2 S/cm (en fonction de l'appareil de mesure)
• Immersion min./max. 40/100mm
• Corps époxy, électrodes carbone
• φ 15 x 120mm
• Les cellules avec câble 6 à 20 m sont
• Cellule 4 pôles Tetracon 325
• Accessoires obligatoires une armature plastique ou métallique.
• Câble 15 m
• Cellule 4 pôles Tetracon 325 usage général
• Usage général en laboratoire et terrain
• Capteur de température intégré
• Constante de cellule K = 0,475cm-1
• Gamme de mesure 1 μS/cm à 2 S/cm (en fonction de l'appareil de mesure)
• Immersion min./max. 40/100mm
• Corps époxy, électrodes carbone
• φ 15 x 120mm
• Les cellules avec câble 6 à 20 m sont
• Cellule 4 pôles Tetracon 325
• Accessoires obligatoires une armature plastique ou métallique.
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | 0,475 cm-1 |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures de conductivité à des profondeurs allant jusqu’à 20 m |
| Gamme de température (métrique) | 0°C à 90°C |
| Type | Cellule de conductivité standard |
| Diamètre (métrique) du corps | 15,3 mm |
| Longueur (métrique) du câble | 15 m |
| Matériau | Époxy, graphite |
| Comprend | 4 électrodes, capteur de température, câble de 15m de longueur et bouchon étanche |
| Indice IP | IP 68 |
| Modèle | TetraCon™ 325-15 |