Learn More
Tétrachloroéthylène, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15107193 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
4L
Code produit. 15107193
Marque: Avantor J.T.Baker 936003
Solvants et sels de haute pureté développés pour les procédures d’extraction ou de concentration de résidus organiques
    Pour chromatographie en phase gazeuse (GC), analyse par spectrophotométrie IR des hydrocarbures à l'état de traces ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
CAS 127-18-4
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Formule moléculaire C2Cl4
Numéro MDL MFCD00000834
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 1.62kg
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Nom IUPAC tetrachloroethene
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Poids de la formule 165.83
Qualité ULTRA RESI-ANALYZED
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tétrachloroéthylène
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .