Learn More
Tétrachloroéthylène, certifié AR pour l‘analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10192300
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion -22°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 120°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 165.83g/mol
Tension de vapeur 18mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.