Learn More
Tétrachloroéthylène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10254900
Tétrachloroéthylène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10254900
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10254900
Marque: Thermo Scientific Acros 138015000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tétrachloroéthylène, 99 %, C2Cl4, numéro CAS-127-18-4, ankilostine, dichlorure de carbone, éthène, tétrachloro, tétrachlorure d’éthylène, perc, perchloréthylène, perchloroéthylène, tétrachloréthylène, tétrachloroéthène, tétrachloroéthylène, 2,5 L, 0,003 % max. (NaOH), 98,5 % min (GC), 01, 187
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostinAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nom IUPAC 1,1,2,2-tétrachloroéthène
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Alcalinité 0.003% max. (NaOH)
Point de fusion -22.0°C
Densité 1.6250g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 122.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C=CCl2
Indice de réfraction 1.505
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 187
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15, 9335
Gravité spécifique 1.625
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Viscosité 0.89 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 165.83
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465397 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
Numéro de lotA0460374 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2024 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
Numéro de lotA0437972 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/11/2023 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
Numéro de lotA0454243 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
Numéro de lotA0453472 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number138015000,138010010,138010025,138010100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrachloroethylene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
Tétrachloroéthylène, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >