Learn More
Trihydrate d‘acide tétrachloroaurique(III), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10669273
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Trihydrate d’acide tétrachloroaurique(III), > -49,0 % (Au), HAuCl4.3H2O, numéro CAS-16961-25-4, trihydrate d’acide trichloride d’or, trihydrate d’acide chloroaurique, 1 g, orange, 393,83, réactif ACS, mention d’avertissement GHS :danger
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16961-25-4
Formule moléculaire AuCl4
Poids moléculaire (g/mol) 338.77
Clé InChI CQVDKGFMVXRRAI-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC tetrachlorogold
SMILES Cl[Au](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
Couleur Orange
Forme physique Poudre cristalline scintillante ou grumeaux
Quantité 5 g
Formule linéaire HAuCl4·3H2O
Merck Index 15,212
Synonyme Chloroauric acid trihydrate, Gold trichloride acid trihydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 393.83
Pourcentage de pureté ≥49.0% (Au)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.