Learn More
Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50,1-52,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408480
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
14523-22-9
C4Cl2O4Rh2
388.75
MFCD00135610
FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
14523-22-9
C4Cl2O4Rh2
388.75
MFCD00135610
FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium i
bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
[Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium(I), Rh 50.1-52.9%
Point de fusion 121°C
Quantité 0.25 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in organic or non-aqueous solvent.
Poids de la formule 388.76
Forme physique Cristalline