Learn More
Perchlorate de tétrabutylammonium, Contient 10 % d’eau à 98 % maximum, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation, Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium perchlorate |
| Couleur | Blanc |
| Note relative au nom | Contains Max. 10% Water |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Formule linéaire | (CH3(CH2)3)4NClO4 |
| Poids de la formule | 341.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Informations sur la décomposition | 290°C |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |