Learn More
Perchlorate de tétrabutylammonium, Contient 10 % d’eau à 98 % maximum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10761062
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation, Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1923-70-2
Formule moléculaire C16H36ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 341.917
Numéro MDL MFCD00038722
Clé InChI KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
CID PubChem 74723
Nom IUPAC Azanium de tétrabutyle ; Perchlorate
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium perchlorate
Couleur Blanc
Note relative au nom Contains Max. 10% Water
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (CH3(CH2)3)4NClO4
Poids de la formule 341.91
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la décomposition 290°C
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline