Learn More
Solution titrée d’hydroxyde de tétrabutylammonium 0,4 M dans l’eau, qualité HPLC, composés, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
| Absorbance | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.15 max. at 420nm |
| Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium hydroxide titrant |
| Couleur | Sans désignation |
| Note relative au nom | 0.4M in Water |
| Formule linéaire | (CH3(CH2)3)4NOH |
| Beilstein | 04, II, 634 |
| Concentration | 0.37 to 0.43M |
| Fieser | 05,645; 11,500 |
| Densité | 0.85 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.4M in water
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.