missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution à 40 % en poids dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-2692283 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10130182

Marque: Thermo Scientific Acros 366321000

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide
Note relative au nom 40 wt.% solution in methanol
CAS 2052-49-5, 67-56-1
Point de fusion -98.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H37NO
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NOH
Numéro MDL MFCD00009425
Quantité 100 mL
Beilstein 04, II, 634
Fieser 05,645; 11,500
Gravité spécifique 0.91
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Clé InChI VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nom IUPAC tetrabutylazanium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 259.48
CID PubChem 2723671
Poids de la formule 259.46
Pourcentage de pureté ≥40%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis