Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 0,1 N dans le toluène/méthanol pour la titration non aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 0,1 N dans le toluène / méthanol pour la titration non aqueuse, Acros Organics, Quantité :500 ml, Emballage :Flacon en verre, incolore à jaune, Poids moléculaire :259,47, Beilstein :04,II,634, CAS :2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Densité :0,8500 g/ml, numéro EINECS :218-147-6
51.66€ - 505.52€
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide
CAS 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8500g/mL
Point d’éclair 4°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10564721
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
123531000
100 mL Flacon en verre
51.66€
100mL
10551751
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
123535000
500 ml Flacon en verre
153.77€
500mL
11955441
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
123530025
2.5 L Flacon en verre
505.52€
2.50L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
Tetrabutylammonium hydroxide
Incolore à jaune
4°C
C16H37NO
1.3775
04,II,634
0.85
Solubility in water: insoluble
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
259.48
259.47
2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1
0.8500g/mL
Flacon en verre
[CH3(CH2)3]4NOH
MFCD00009425
05,645; 11,500; 07,332
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tétrabutylazanium ; hydroxyde
2723671
Solution
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Susceptible de nuire au fœtus.
Peut être mortel en cas d’ingestion
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-147-6
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.,EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.