Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10371351
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, ACROS Organics, Quantité :500 g, emballage :Flacon en verre, incolore à blanc, Qualité :HPLC, Point de fusion :168°C à 172°C, poids moléculaire :339,53, pourcentage de pureté :99%
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL MFCD00011637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Absorbance (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Point de fusion 168°C to 172°C
Couleur Incolore à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NHSO4
Quantité 500 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Informations sur la solubilité Solubility in water: >50%
Poids de la formule 339.53
Pourcentage de pureté 99%
Qualité HPLC
Forme physique Poudre ou cristaux