Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10095650 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
500g
50g
Code produit. 10095650
Marque: Thermo Scientific undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, pour HPLC, ACROS Organics, Quantité :500 g, emballage :Flacon en verre, incolore à blanc, Qualité :HPLC, Point de fusion :168°C à 172°C, poids moléculaire :339,53, pourcentage de pureté :99%
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la chromatographie par paires d’ions, catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL MFCD00011637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Absorbance (0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Point de fusion 168.0°C to 172.0°C
Couleur Incolore à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NHSO4
Quantité 10 g
Fieser 06,565; 07,354; 13,94
Informations sur la solubilité Solubility in water: >50%.
Poids de la formule 339.53
Pourcentage de pureté 99%
Qualité HPLC
Forme physique Crystals or Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.