Learn More
Sulfate d’hydrogène de tétrabutylammonium, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10794154
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 32503-27-8
Formule moléculaire C16H37NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 339.54
Numéro MDL MFCD00011637
Clé InChI SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
CID PubChem 94433
Nom IUPAC Sulfate d’hydrogène ; tétrabutylazane
SMILES OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Note relative au nom Extra Pure
Point de fusion 168.0°C to 172.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]4NHSO4
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Almost clear colorless
Poids de la formule 339.53
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Solution
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado