Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium, solution 1M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 433511000
133.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Tetrabutylammonium fluoride | |
Marron à vert | |
100 mL | |
[CH3(CH2)3]4NF | |
−17°C | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
261.47 | |
CHEBI:51990 | |
0,90 à 1,10 M | |
0.887 |
429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5 | |
Solution | |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
15,9332 | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium fluoride | |
2724141 | |
261.46 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.8870g/mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463824 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 433511000,433518000 |
A0463824 | Certificat d’analyse | 25/06/2024 | 433511000,433518000 |
A0449234 | Certificat d’analyse | 02/02/2024 | 433511000,433518000 |
A0444226 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 433511000,433518000 |
A0392099 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 433511000,433518000 |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche