Learn More
Hydrate de chlorure de tétraammineplatine(II), 99,995 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10189919 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
Code produit. 10189919
Marque: Thermo Scientific Acros 437000050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108374-32-9 | Cl2H12N4Pt | 334.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108374-32-9
Formule moléculaire Cl2H12N4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 334.11
Numéro MDL MFCD00149947
Clé InChI KHCPSOMSJYAQSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme platinum 4+ ion hydrate hydrochloride tetraazanide
Nom IUPAC platinum(2+) tetraamine dichloride
SMILES N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.995%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 334.11
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.