Learn More
Sulfate de tétraamminepaladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 37,4 % min, Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 2697.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13601-06-4 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N4O4PdS |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.6 |
Numéro MDL | MFCD09953444 |
Clé InChI | WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate |
CID PubChem | 18319394 |
Nom IUPAC | Azane ; palladium(2+) ; sulfate |
SMILES | N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15426645
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.03 |
1 g |
124.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15436645
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.06 |
5 g |
620.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446645
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044956.14 |
25 g |
2697.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13601-06-4 | |
270.6 | |
WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L | |
18319394 | |
N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2] |
H12N4O4PdS | |
MFCD09953444 | |
tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate | |
Azane ; palladium(2+) ; sulfate |
Spécification
Tetraamminepalladium (II) sulfate | |
Cristalline | |
H12N4O4PdS | |
tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate | |
N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2] | |
270.6 | |
270.61 | |
Pd 37,4 % min. |
13601-06-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD09953444 | |
WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L | |
Azane ; palladium(2+) ; sulfate | |
18319394 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche